6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H61328.06
H61328.14
H61328.06EA
124
EUR
H61328.06
H61328.14
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine 98%
6-(Trifluorométhoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine
Purity: 98%
CAS No.: 1744-22-5
Molecular Formula: C8H5F3N2OS
Formula Weight: 234.20
Physical Form: Solid
Appearance: White to yellow
Melting Point: 114-118°
Beilstein Reference: 748759
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00210213
Formule:
C₈H₅F₃N₂OS Point de fusion: 114…118 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00210213 Numéro CAS: 1744-22-5 ADR: 6.1,II |