Ytterbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre < 200 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Packaged under argon.
45920.04
45920.09
45920.18
45920.04EA
185
EUR
45920.04
45920.09
45920.18
Ytterbium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre < 200 mesh
Ytterbium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-64-4
Physical Form: Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Silver
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011286
Formule:
Yb Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011286 Numéro CAS: 7440-64-4 EINECS: 231-173-2 ONU: 3089 ADR: 4.1,II |