Oxetan-3-ol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-Hydroxyoxetane
H57928.06
H57928.03
H57928.06EA
141
EUR
H57928.06
H57928.03
Oxetan-3-ol 95%
Oxetan-3-ol
Purity: 95%
CAS No.: 7748-36-9
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.438
Boiling Point: 153°
MDL No.: MFCD09056790
Formule:
C₃H₆O₂ MW: 74.08 g/mol Point d'ébullition: 153 °C Densité: 1.167 Point d'éclair: 87 °C (189 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09056790 Numéro CAS: 7748-36-9 |