Imprimer
Oxetane-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H57578.MD H57578.ME
H57578.MDEA 461 EUR
H57578.MD H57578.ME
Oxetane-3-carboxylic acid 95%
Oxetane-3-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 114012-41-8 Molecular Formula: C4H6O3 Formula Weight: 102.09 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 115°(239°F) Boiling Point: 244° MDL No.: MFCD08669505
Formule: C₄H₆O₃
Point d'ébullition: 244 °C
Densité: 1.374
Point d'éclair: 115 °C (239 °F)
Numéro MDL: MFCD08669505
Numéro CAS: 114012-41-8