[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl)methanol
H57413.MD
H57413.ME
H57413.MDEA
55.7
EUR
H57413.MD
H57413.ME
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol 95%
[3-(Bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
Purity: 95%
CAS No.: 22633-44-9
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 100°(212°F)
Boiling Point: 242°
MDL No.: MFCD09800598
Formule:
C₅H₉BrO₂ MW: 181.04 g/mol Point d'ébullition: 242 °C Densité: 1.598 Point d'éclair: 100 °C (212 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09800598 Numéro CAS: 22633-44-9 |