Imprimer
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H57291.MD H57291.ME
H57291.MDEA 157 EUR
H57291.MD H57291.ME
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid 95%
3-Aminooxetane-3-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 138650-24-5 Molecular Formula: C4H7NO3 Formula Weight: 117.1 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 205-210° MDL No.: MFCD11035888
Formule: C₄H₇NO₃
Point de fusion: 205…210 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11035888
Numéro CAS: 138650-24-5