2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H57162.MD
H57162.03
H57162.MDEA
59.3
EUR
H57162.MD
H57162.03
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide 97%
2-Chloro-N,N-dimethylnicotinamide
Purity: 97%
CAS No.: 52943-21-2
Molecular Formula: C8H9ClN2O
Formula Weight: 184.63
Melting Point: 63-65°
MDL No.: MFCD08593346
Formule:
C₈H₉ClN₂O Point de fusion: 63…65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08593346 Numéro CAS: 52943-21-2 |