Imprimer
Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Benzyl glycinate 4-methylbenzenesulphonate, H-Gly-OBzl.Tos-OH, H-Gly-OBzl.TosOH
H56016.06 H56016.14
H56016.06EA 48.1 EUR
H56016.06 H56016.14
Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate 99%
Glycine benzyl ester-p-toluenesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 1738-76-7 Molecular Formula: C9H11NO2.C7H8O3S Formula Weight: 337.39 Melting Point: 132-134° Beilstein Reference: 3600116 MDL No.: MFCD00035425
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 337.39 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035425
Numéro CAS: 1738-76-7
EINECS: 217-094-6