2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H55922.03
H55922.06
H55922.03EA
96.2
EUR
H55922.03
H55922.06
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol 99%
2-(1-Adamantyl)-4-methylphenol
Purity: 99%
CAS No.: 41031-50-9
Molecular Formula: C17H22O
Formula Weight: 242.36
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 128-130°
MDL No.: MFCD00168147
Formule:
C₁₇H₂₂O Point de fusion: 128…130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00168147 Numéro CAS: 41031-50-9 |