Imprimer
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H55473.MD H55473.03 H55473.06
H55473.MDEA 68.2 EUR
H55473.MD H55473.03 H55473.06
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoxaline
Purity: 98% CAS No.: 3476-89-9 Molecular Formula: C8H10N2 Formula Weight: 134.18 Melting Point: 92-98° MDL No.: MFCD00047564
Formule: C₈H₁₀N₂
Point de fusion: 92…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047564
Numéro CAS: 3476-89-9