Imprimer
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (3-hydroxyphenyl)carbamate
H55059.14 H55059.06
H55059.14EA 266 EUR
H55059.14 H55059.06
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate 97%
tert-Butyl-3-hydroxyphenylcarbamate
Purity: 97% CAS No.: 19962-06-2 Molecular Formula: C11H15NO3 Formula Weight: 209.25 Melting Point: 134-138° MDL No.: MFCD06798070
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
Point de fusion: 134…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798070
Numéro CAS: 19962-06-2