Imprimer
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H54647.MD H54647.03 H54647.06
H54647.MDEA 48.7 EUR
H54647.MD H54647.03 H54647.06
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine 97%
1-Chloroacetyl-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
Purity: 97% CAS No.: 762240-99-3 Molecular Formula: C4H4ClF3N2O2 Formula Weight: 204.53 MDL No.: MFCD07779449
Formule: C₄H₄ClF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07779449
Numéro CAS: 762240-99-3