1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H54506.03
H54506.06
H54506.03EA
55.6
EUR
H54506.03
H54506.06
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine 97%
1-(4-Bromophenyl)-N-methylmethanamine
Purity: 97%
CAS No.: 699-03-6
Molecular Formula: C8H10BrN
Formula Weight: 200.08
Flash Point:
Formule:
C₈H₁₀BrN Point d'ébullition: 231…232 °C Densité: 1.461 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04507522 Numéro CAS: 699-03-6 |