2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H54151.MD
H54151.03
H54151.MDEA
59.8
EUR
H54151.MD
H54151.03
2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
2-(Ethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 96%
CAS No.: 1006876-28-3
Molecular Formula: C14H21BN2O3
Formula Weight: 276.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 52-54°
MDL No.: MFCD13191367
Formule:
C₁₄H₂₁BN₂O₃ Point de fusion: 52…54 °C |
Numéro MDL:
MFCD13191367 Numéro CAS: 1006876-28-3 |