Imprimer
1-Ethynylcyclohexylamine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H53514.06 H53514.14
H53514.06EA 133 EUR
H53514.06 H53514.14
1-Ethynylcyclohexylamine 98%
1-Ethynylcyclohexylamine
Purity: 98% CAS No.: 30389-18-5 Molecular Formula: C8H13N Formula Weight: 123.20 Flash Point: 42°(108°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 65-66°/20mm UN No.: UN2734 MDL No.: MFCD00001489
Formule: C₈H₁₃N
Point d'ébullition: 65…66 °C (20 mmHg)
Densité: 0.913
Point d'éclair: 42 °C (108 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001489
Numéro CAS: 30389-18-5
EINECS: 250-172-8
ADR: 8,II