Benzyl propargyl ether 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H53481.06
H53481.14
H53481.06EA
52.6
EUR
H53481.06
H53481.14
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 4039-82-1
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Refractive Index: 1.5200
Boiling Point: 101-101°/18mm
MDL No.: MFCD00483987
Formule:
C₁₀H₁₀O Point d'ébullition: 101…101 °C (18 mmHg) Densité: 1,011 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00483987 Numéro CAS: 4039-82-1 |