Imprimer
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Ethynyl-2-(trifluoromethyl)benzene
H53478.03 H53478.06
H53478.03EA 60.6 EUR
H53478.03 H53478.06
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene 97%
2-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Purity: 97% CAS No.: 704-41-6 Molecular Formula: C9H5F3 Formula Weight: 170.13 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.4760 Boiling Point: 45°/8mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00467313
Formule: C₉H₅F₃
Point d'ébullition: 45 °C (8 mmHg)
Densité: 1.222
Point d'éclair: 25 °C (77 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00467313
Numéro CAS: 704-41-6
ADR: 3,III