N,N-Dimethylisobutyramide 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H53430.06
H53430.14
H53430.22
H53430.06EA
44.3
EUR
H53430.06
H53430.14
H53430.22
N,N-Dimethylisobutyramide 99%
N,N-Dimethylisobutyramide
Purity: 99%
CAS No.: 21678-37-5
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 154°(309°F)
Refractive Index: 1.439
Boiling Point: 175-176°/44mm
Beilstein Reference: 1742178
MDL No.: MFCD00075378
Formule:
C₆H₁₃NO Point d'ébullition: 175…176 °C (44 mmHg) Densité: 0,892 Point d'éclair: 154 °C (309 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00075378 Numéro CAS: 21678-37-5 |