Imprimer
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-(Prop-2-ynyl)isoindoline-1,3-dione, N-Propargylphthalimide, N-(2-Propynyl)phthalimide
H53429.06 H53429.14
H53429.06EA 87.1 EUR
H53429.06 H53429.14
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 98%
2-(2-Propynyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Purity: 98% CAS No.: 7223-50-9 Molecular Formula: C11H7NO2 Formula Weight: 185.18 Melting Point: 148-152° MDL No.: MFCD00065028
Formule: C₁₁H₇NO₂
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065028
Numéro CAS: 7223-50-9
EINECS: 230-621-4