Imprimer
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
H53413.06 H53413.14
H53413.06EA 67 EUR
H53413.06 H53413.14
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 20201-24-5 Molecular Formula: C7H12O3 Formula Weight: 144.17 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.410 Boiling Point: 62°/11mm Beilstein Reference: 1756668 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00009122
Formule: C₇H₁₂O₃
Point d'ébullition: 62 °C (11 mmHg)
Densité: 0.989
Point d'éclair: 43 °C (109 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009122
Numéro CAS: 20201-24-5
EINECS: 243-587-0
ADR: 3,III