Imprimer
Cérium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre < 200 mesh
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Dans une ampoule sous argon
45909.14 45909.06
45909.14EA 1200 EUR
45909.14 45909.06
Cérium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre < 200 mesh
Cérium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-45-1 Physical Form: Packaged under argon Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Silver Odour: Odourless UN No.: 3078 MDL No.: MFCD00010924
Formule: Ce
Point d'ébullition: 2347…2487 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 815 °C
Densité: 6,75 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010924
Numéro CAS: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
ONU: 3078
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,02037