Boc-Arg-OH 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
H53379.03
H53379.06
H53379.03EA
58.1
EUR
H53379.03
H53379.06
Boc-Arg-OH 98%
Boc-Arg-OH
Purity: 98%
CAS No.: 13726-76-6
Molecular Formula: C11H22N4O4
Formula Weight: 274.32
Flash Point: 113°(235°F)
Beilstein Reference: 2419628
Optical Rotation: -6.5° (c=1 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00042632
Formule:
C₁₁H₂₂N₄O₄ Point d'éclair: 113 °C (235 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042632 Numéro CAS: 13726-76-6 EINECS: 237-295-2 |