Imprimer
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Rimantadine Hydrochloride, alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine Hydrochloride
H53377.06 H53377.14
H53377.06EA 98.2 EUR
H53377.06 H53377.14
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 1501-84-4 Molecular Formula: C12H21N.HCl Formula Weight: 215.77 Melting Point: 375° MDL No.: MFCD00072023
Formule: C₁₂H₂₁N
MW: 215.77 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072023
Numéro CAS: 1501-84-4