Imprimer
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
H53003.MD H53003.03
H53003.MDEA 70.6 EUR
H53003.MD H53003.03
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 380430-64-8 Molecular Formula: C13H16BNO3 Formula Weight: 245.08 Melting Point: 162-168° MDL No.: MFCD03411942
Formule: C₁₃H₁₆BNO₃
MW: 245.08 g/mol
Point de fusion: 162…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411942
Numéro CAS: 380430-64-8