Imprimer
Argent ≥99.9% (base métaux), en fils 0.404 mm (0.0159 in) Ø, recuit
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45852.G9 45852.H4
45852.G9EA 364 EUR
45852.G9 45852.H4
Argent ≥99.9% (base métaux), en fils 0.404 mm (0.0159 in) Ø, recuit
Argent
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈1.35g/m Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formule: Ag
Point d'ébullition: 2212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 962 °C
Densité: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003397
Numéro CAS: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647