Imprimer
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H52831.03 H52831.06
H52831.03EA 351 EUR
H52831.03 H52831.06
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester 97%
Carbamic acid, N-3-azetidinyl-, phenylmethyl ester
Purity: 97% CAS No.: 914348-04-2 Molecular Formula: C11H14N2O2 Formula Weight: 206.24 MDL No.: MFCD07368913
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368913
Numéro CAS: 914348-04-2