Imprimer
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H52826.06 H52826.14
H52826.06EA 66 EUR
H52826.06 H52826.14
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Purity: 97% CAS No.: 167938-56-9 Molecular Formula: C8H17NO3 Formula Weight: 175.23 MDL No.: MFCD04974340
Formule: C₈H₁₇NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974340
Numéro CAS: 167938-56-9