Imprimer
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 4-(aminomethyl)tetrahydropyridine-1(2H)- carboxylate, 4-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-(Aminomethyl)piperidine
H52819.06 H52819.14
H52819.06EA 69.2 EUR
H52819.06 H52819.14
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 144222-22-0 Molecular Formula: C11H22N2O2 Formula Weight: 214.31 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 237-238° MDL No.: MFCD01076207
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214.31 g/mol
Point d'ébullition: 237…238 °C
Densité: 1.013
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076207
Numéro CAS: 144222-22-0