Imprimer
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H52813.03 H52813.06
H52813.03EA 123 EUR
H52813.03 H52813.06
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-4-formylpiperidine-1-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 137076-22-3 Molecular Formula: C11H19NO3 Formula Weight: 213.28 MDL No.: MFCD02179019
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179019
Numéro CAS: 137076-22-3