Imprimer
N-(α)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid, 3-Amino-N-(tert-butoxycarbonyl)alanine, Boc-DL-α-3-NH₂-Ala-OH
H52811.03 H52811.06
H52811.03EA 58.9 EUR
H52811.03 H52811.06
N-(α)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid 97%
N-(alpha)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid
Purity: 97% CAS No.: 159002-17-2 Molecular Formula: C8H16N2O4 Formula Weight: 204.23 Physical Form: Crystalline solid Appearance: White MDL No.: MFCD00736752
Formule: C₈H₁₆N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00736752
Numéro CAS: 159002-17-2