Imprimer
Boc-aza-L-leucine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(dimethylamino)-L-alanine
H52810.MD H52810.03
H52810.MDEA 144 EUR
H52810.MD H52810.03
Boc-aza-L-leucine 97%
Boc-aza-L-leucine
Purity: 97% CAS No.: 94778-71-9 Molecular Formula: C10H20N2O4 Formula Weight: 232.28 MDL No.: MFCD02682423
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₄
MW: 232.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682423
Numéro CAS: 94778-71-9