Imprimer
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Formylazetidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidine-3-carboxaldehyde, tert-Butyl 3-Formylazetidine-1-carboxylate, 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
H52794.03 H52794.06
H52794.03EA 195 EUR
H52794.03 H52794.06
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde 97%
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 177947-96-5 Molecular Formula: C9H15NO3 Formula Weight: 185.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Boiling Point: 77-82°/2mm MDL No.: MFCD06656142
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Point d'ébullition: 77…82 °C (2 mmHg)
Numéro MDL: MFCD06656142
Numéro CAS: 177947-96-5