Imprimer
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H52642.MD H52642.03
H52642.MDEA 111 EUR
H52642.MD H52642.03
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 380430-54-6 Molecular Formula: C7H8BNO3 Formula Weight: 164.96 Melting Point: 226-230° MDL No.: MFCD02179454
Formule: C₇H₈BNO₃
Point de fusion: 226…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179454
Numéro CAS: 380430-54-6