Imprimer
Fullerene nanotube multi-parois ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Longueur: 0.5-2 micron
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
44790.01 44790.03 44790.06
44790.01EA 98.9 EUR
44790.01 44790.03 44790.06
Fullerene nanotube multi-parois ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Longueur: 0.5-2 micron
Fullerene nanotube
Point de fusion: > 280 °C
Densité: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 308068-56-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01447