Imprimer
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H52574.03 H52574.06
H52574.03EA 103 EUR
H52574.03 H52574.06
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Purity: 97% CAS No.: 85838-94-4 Molecular Formula: C10H17NO2 Formula Weight: 183.25 Boiling Point: 78-84°/5mm MDL No.: MFCD04972245
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Point d'ébullition: 78…84 °C (5 mmHg)
Densité: 1.029
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972245
Numéro CAS: 85838-94-4