Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H52569.MD
H52569.03
H52569.MDEA
216
EUR
H52569.MD
H52569.03
Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid 97%
Boc-(2S,3S)-3-amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 73397-27-0
Molecular Formula: C12H23NO5
Formula Weight: 261.32
MDL No.: MFCD04974450
Formule:
C₁₂H₂₃NO₅ MW: 261.32 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04974450 Numéro CAS: 73397-27-0 |