4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
H52487.MD
H52487.03
H52487.MDEA
87.8
EUR
H52487.MD
H52487.03
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 481681-02-1
Molecular Formula: C7H8BFO3
Formula Weight: 169.95
Melting Point: 124-126°
MDL No.: MFCD08235075
Formule:
C₇H₈BFO₃ MW: 169.95 g/mol Point de fusion: 124…126 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08235075 Numéro CAS: 481681-02-1 |