Imprimer
Boc-(S)-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Boc-Val(3-OH)-OH, 3-Hydroxy-L-valine, N-BOC protected, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
H52429.MD H52429.03
H52429.MDEA 197 EUR
H52429.MD H52429.03
Boc-(S)-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid 97%
Boc-(S)-2-amino-3-hydroxy-3-methylbutanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 102507-13-1 Molecular Formula: C10H19NO5 Formula Weight: 233.26 MDL No.: MFCD03094792
Formule: C₁₀H₁₉NO₅
MW: 233.27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094792
Numéro CAS: 102507-13-1