Imprimer
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H52324.03 H52324.06
H52324.03EA 258 EUR
H52324.03 H52324.06
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine 96%
2-Bromo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 162271-10-5 Molecular Formula: C7H8BrNO2 Formula Weight: 218.05 Melting Point: 35-37° MDL No.: MFCD17015031
Formule: C₇H₈BrNO₂
Point de fusion: 35…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015031
Numéro CAS: 162271-10-5