Fmoc-O-(benzylphospho)-L-serine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Fmoc-Ser(PO(OBzl)OH)-OH, Fmoc-Ser(HPO₃Bzl)-OH, Fmoc-Ser(HPO3Bzl)-OH
H52168.03
H52168.06
H52168.03EA
292
EUR
H52168.03
H52168.06
Fmoc-O-(benzylphospho)-L-serine 95%
Fmoc-O-(benzylphospho)-L-serine
Purity: 95%
CAS No.: 158171-14-3
Molecular Formula: C25H24NO8P
Formula Weight: 497.44
Beilstein Reference: 7060483
MDL No.: MFCD00797869
Formule:
C₂₅H₂₄NO₈P Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00797869 Numéro CAS: 158171-14-3 |