Imprimer
L-4-Benzoylphenylalanine 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid, H-Bpa-OH, H-p-Bz-Phe-OH, H-Phe(4-Bz)-OH
H52083.MD H52083.03 H52083.06
H52083.MDEA 122 EUR
H52083.MD H52083.03 H52083.06
L-4-Benzoylphenylalanine 95%
L-4-Benzoylphenylalanine
Purity: 95% CAS No.: 104504-45-2 Molecular Formula: C16H15NO3 Formula Weight: 269.30 MDL No.: MFCD00238102
Formule: C₁₆H₁₅NO₃
MW: 269.3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00238102
Numéro CAS: 104504-45-2