Imprimer
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H52034.MD H52034.03 H52034.06
H52034.MDEA 79.9 EUR
H52034.MD H52034.03 H52034.06
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 95%
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Purity: 95% CAS No.: 83649-48-3 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 MDL No.: MFCD01076237
Formule: C₉H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01076237
Numéro CAS: 13921-90-9