Imprimer
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Fmoc-1-Nal-OH
H51967.03 H51967.06
H51967.03EA 187 EUR
H51967.03 H51967.06
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Purity: 98% CAS No.: 96402-49-2 Molecular Formula: C28H23NO4 Formula Weight: 437.49 Melting Point: 171-183° Beilstein Reference: 4829118 MDL No.: MFCD00151914
Formule: C₂₈H₂₃NO₄
Point de fusion: 171…183 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151914
Numéro CAS: 96402-49-2