9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 9,9-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H51950.03
H51950.06
H51950.03EA
54.7
EUR
H51950.03
H51950.06
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester 95%
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 569343-09-5
Molecular Formula: C21H25BO2
Formula Weight: 320.24
MDL No.: MFCD08704229
Formule:
C₂₁H₂₅BO₂ MW: 320.24 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08704229 Numéro CAS: 569343-09-5 |