Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
H51857.03
H51857.06
H51857.03EA
87.9
EUR
H51857.03
H51857.06
Benzene-1,4-dithiocarboxamide 97%
Benzene-1,4-dithiocarboxamide
Purity: 97%
CAS No.: 13363-51-4
Molecular Formula: C8H8N2S2
Formula Weight: 196.28
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00046866
Formule:
C₈H₈N₂S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00046866 Numéro CAS: 13363-51-4 ADR: 6.1,III |