Imprimer
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H51664.MD H51664.03 H51664.06
H51664.MDEA 53.2 EUR
H51664.MD H51664.03 H51664.06
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
3-Methyl-5-(3-pyrrolidinyl)-1,2,4-oxadiazole hydrochloride
CAS No.: 1121057-52-0 Molecular Formula: C7H11N3O.HCl Formula Weight: 189.65 MDL No.: MFCD11870728
Formule: C₇H₁₁N₃O·HCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870728
Numéro CAS: 1121057-52-0