Imprimer
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H51020.MD H51020.03
H51020.MDEA 109 EUR
H51020.MD H51020.03
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
4-(Methoxymethyl)piperidine hydrochloride
CAS No.: 916317-00-5 Molecular Formula: C7H15NO.HCl Formula Weight: 165.66 MDL No.: MFCD08062602
Formule: C₇H₁₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062602
Numéro CAS: 916317-00-5