Imprimer
Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H50899.03 H50899.MD
H50899.03EA 217 EUR
H50899.03 H50899.MD
Benzo[d]isoxazol-3-ol 96%
Benzo[d]isoxazol-3-ol
Purity: 96% CAS No.: 21725-69-9 Molecular Formula: C7H5NO2 Formula Weight: 135.12 Odour: Odourless Melting Point: 137-140° MDL No.: MFCD00125030
Formule: C₇H₅NO₂
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00125030
Numéro CAS: 21725-69-9