tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H50870.03
H50870.MD
H50870.03EA
198
EUR
H50870.03
H50870.MD
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate 97%
tert-Butyl methyl(2-oxoethyl)carbamate
Purity: 98%
CAS No.: 123387-72-4
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
MDL No.: MFCD08064267
Formule:
C₈H₁₅NO₃ |
Numéro MDL:
MFCD08064267 Numéro CAS: 123387-72-4 |