Imprimer
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H50732.03 H50732.MD
H50732.03EA 318 EUR
H50732.03 H50732.MD
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine 97%
2-Methyl-2-(4-methylphenyl)morpholine
Purity: 97% CAS No.: 902836-81-1 Molecular Formula: C12H17NO Formula Weight: 191.28 Melting Point: 49-51° MDL No.: MFCD08060961
Formule: C₁₂H₁₇NO
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060961
Numéro CAS: 902836-81-1